Merck
237000
Sigma-Aldrich
Acetic acid-d4
99.9 atom % D
Sinónimos:
Acetic-d3 acid-d, Tetradeuteroacetic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CD3CO2D
Número de CAS:
Peso molecular:
64.08
Beilstein:
1748971
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de la sustancia en PubChem:
densidad de vapor
2.07 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
11.4 mmHg ( 20 °C)
pureza isotópica
99.9 atom % D
Análisis
≥99.00%
formulario
liquid
temp. de autoignición
800 °F
lim. expl.
16 %
envase
pk of 10 × 0.5 mL
técnicas
NMR: suitable
impurezas
≤0.0500% water
water
índice de refracción
n20/D 1.368 (lit.)
bp
115.5 °C (lit.)
mp
15-16 °C (lit.)
densidad
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3/hD
Clave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)