236683
DL-2-Amino-1-pentanol
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.4511 (lit.)
bp
194-195 °C (lit.)
densidad
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCC(N)CO
InChI
1S/C5H13NO/c1-2-3-5(6)4-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3
Clave InChI
ULAXUFGARZZKTK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
DL-2-Amino-1-pentanol was used as solvent to evaluate lyotropic liquid crystal mesophases of hexadecylpyridinium bromide (C16PyrBr) by cross-polarised optical microscopy (CPOM).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
95 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Faraday discussions, 167, 191-215 (2013-01-01)
Sixteen non-ionic molecular solvents have been found to exhibit the solvophobic effect and to support the formation of amphiphile self-assembly mesophases. The solvents were low molecular weight polar solvents which contained various combinations of amine, hydroxyl or ether moieties with