Merck
235350
Sigma-Aldrich
2-Benzylaniline
≥99%
Sinónimos:
2-Aminodiphenylmethane
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2C6H4NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
183.25
Beilstein:
2803264
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
≥99%
formulario
solid
bp
172-173 °C/12 mmHg (lit.)
mp
49-54 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccccc1Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H13N/c14-13-9-5-4-8-12(13)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10,14H2
Clave InChI
DWOBGCPUQNFAFB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
New bis (imino) pyridine-iron (II)-and cobalt (II)-based catalysts: synthesis, characterization and activity towards polymerization of ethylene.
Abu-Surrah AS, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 648(1), 55-61 (2002)
J Ignacio Andrés et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 12(2), 243-248 (2002-01-05)
The synthesis of a series of novel 2-(aminoalkyl)-2,3,3a,8-tetrahydrodibenzo[c,f]isoxazolo[2,3-a]azepine derivatives as well as their 5-HT(2A/2C) and H(1) receptor binding affinities are described. The in vivo activity as potential anxiolytics of the synthesised compounds was measured in a mCPP challenge test. One
Stereoselective synthesis of (R)-(-)-mianserin.
Pawlowska J, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 14(21), 3335-3342 (2003)