Merck
234540
Sigma-Aldrich
Ethyl mandelate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH(OH)CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
180.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.512 (lit.)
bp
253-255 °C (lit.)
densidad
1.115 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)C(O)c1ccccc1