234184
Methyl phenylsulfonylacetate
97%
Sinónimos:
Methyl benzenesulfonylacetate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.535 (lit.)
bp
165 °C/0.05 mmHg (lit.)
densidad
1.305 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ester
sulfone
cadena SMILES
COC(=O)CS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O4S/c1-13-9(10)7-14(11,12)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
Clave InChI
NLEAIFBNKPYTGN-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... LOC129293(129293)
Aplicación
- in a key step during the synthesis of (−)-hybridalactone, marine eicosanoid isolated from the red alga Laurencia hybrida
- in dehydrative alkylation of alcohols under modified Mitsunobu conditions followed by desulfonylation using magnesium
- in three step synthesis of 2-(hydroxymethyl)indene
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
78 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?