Merck
233471
Sigma-Aldrich
N-(4-Aminobenzoyl)-β-alanine
97%
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H4C(O)NHCH2CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
208.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Análisis
97%
mp
152-154 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccc(cc1)C(=O)NCCC(O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)