Merck
233285
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-fluorophenol
98%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(F)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
146.55
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
formulario
solid
bp
104 °C/11 mmHg (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccc(F)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H4ClFO/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3,9H
Clave InChI
ZQXLIXHVJVAPLW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Chloro-4-fluorophenol has been used in the preparation of 3-chloro-4-fluoro-2′-methoxycarbonyldiphenyl ether required for the synthesis of flavone and xanthone derivatives.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
S Mari et al.
Farmaco (Societa chimica italiana : 1989), 54(6), 411-415 (1999-08-12)
A number of flavone and xanthone derivatives bearing some characteristic features of fluoroquinolones such as the fluorine atom and an ortho piperazine ring are described. The new compounds have been tested for possible cytotoxic and antimicrobial activities. Cytotoxicity of both