Merck
233048
Sigma-Aldrich
4-(2-Furyl)-3-buten-2-one, predominantly cis
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8O2
Número de CAS:
Peso molecular:
136.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
95%
formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.565 (lit.)
mp
34-41 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)\C=C/c1ccco1
InChI
1S/C8H8O2/c1-7(9)4-5-8-3-2-6-10-8/h2-6H,1H3/b5-4-
Clave InChI
GBKGJMYPQZODMI-PLNGDYQASA-N
Descripción general
4-(2-Furyl)-3-buten-2-one participates in base catalyzed aldol condensation of furfurals with acetone or propanal. It also participates in aldol-condensation and hydrogenation reactions of synthetic bio-oils at 100°C and 400 psi in a biphasic system of decalin/water.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
219.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
104 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Liquid phase aldol condensation reactions with MgO-ZrO2 and shape-selective nitrogen-substituted NaY.
Shen W, et al.
Applied Catalysis A: General, 392(1), 57-68 (2011)
Condensation/hydrogenation of biomass-derived oxygenates in water/oil emulsions stabilized by nanohybrid catalysts.
Zapata PA, et al.
Topics in Catalysis, 55(1-2), 38-52 (2012)