231258
1-Aminohexylamide gel
~2.4 meq/g
Sinónimos:
Poly(acrylic acid 6-aminohexylamide)
descripción
gel volume in water 4 4mL/g
Nivel de calidad
actividad específica
~2.4 meq/g
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
grupo funcional
amine
Aplicación
Affinity chromatography.
Características y beneficios
Cross-linked poly(methyl acrylate) reacted with 1,6-diaminohexane to form amino-amide. Used in water or organic solvents. Stable at pH 2-11. Good chemical and mechanical stability, high terminal amine content, low steric hindrance to amine groups.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?