Merck
229687
Sigma-Aldrich
Holmium(III) nitrate pentahydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
Ho(NO3)3 · 5H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
441.02
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
99.99% trace metals basis
formulario
powder and chunks
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: holmium
impurezas
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
cadena SMILES
O.O.O.O.O.[Ho+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ho.3NO3.5H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;/h;;;;5*1H2/q+3;3*-1;;;;;
Clave InChI
BJUGWWDCFYEYOA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges