Merck
229660
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) sulfate
≥99.9% trace metals basis (purity excludes 1-2% zirconium)
About This Item
Fórmula lineal:
Hf(SO4)2
Número de CAS:
Peso molecular:
370.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
≥99.9% trace metals basis (purity excludes 1-2% zirconium)
Formulario
powder and chunks
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: hafnium
impurezas
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
cadena SMILES
[Hf+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Hf.2H2O4S/c;2*1-5(2,3)4/h;2*(H2,1,2,3,4)/q+4;;/p-4
Clave InChI
NXKAMHRHVYEHER-UHFFFAOYSA-J
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)