Merck
229571
Sigma-Aldrich
Chromium(III) chloride hydrate
99.995%
About This Item
Fórmula lineal:
[Cr(H2O)4Cl2]Cl·xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
158.36 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
99.995%
formulario
powder and chunks
mp
83 °C (lit.)
densidad
1.76 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]O[H].Cl[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Cr.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
Clave InChI
KAVBMPSEABAPIE-UHFFFAOYSA-K
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)