229504
Cadmium carbonate
powder and chunks, ≥99.996% trace metals basis
Sinónimos:
Otavite
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥99.996% trace metals basis
formulario
powder and chunks
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: cadmium
impurezas
≤40.0 ppm Trace Metal Analysis
solubilidad
H2O: insoluble(lit.)
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
densidad
4.258 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cd++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Cd/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Clave InChI
GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1
Órganos de actuación
Lungs,Kidney,Bone
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves