Merck
229008
Sigma-Aldrich
Benzyldimethylhexadecylammonium chloride
Sinónimos:
16-BAC, Benzylhexadecyldimethylammonium chloride, Cetalkonium chloride, Cetyldimethylbenzylammonium chloride
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)15N(Cl)(CH3)2CH2C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
396.09
Beilstein:
3802341
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
mp
55-65 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C25H46N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-23-26(2,3)24-25-21-18-17-19-22-25;/h17-19,21-22H,4-16,20,23-24H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
SXPWTBGAZSPLHA-UHFFFAOYSA-M
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
143.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
62 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)