Merck
226955
Sigma-Aldrich
2-(Triphenylphosphoranylidene)succinic anhydride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H17O3P
Número de CAS:
Peso molecular:
360.34
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
167 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
O=C1CC(C(=O)O1)=P(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C22H17O3P/c23-21-16-20(22(24)25-21)26(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15H,16H2
Clave InChI
CXYNGWAHZKOMJQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable