Merck
224995
Sigma-Aldrich
Methyl 2-methyl-3-furancarboxylate
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8O3
Número de CAS:
Peso molecular:
140.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
99%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.473 (lit.)
bp
75 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)c1ccoc1C
InChI
1S/C7H8O3/c1-5-6(3-4-10-5)7(8)9-2/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
UVRRIABXNIGUJZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Methyl 2-methyl-3-furancarboxylate was used in the synthesis of sulfonylfuran ureas.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
65 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Krista B Goodman et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(1), 27-30 (2008-12-09)
Endothelial lipase (EL) activity has been implicated in HDL catabolism, vascular inflammation, and atherogenesis, and inhibitors are therefore expected to be useful for the treatment of cardiovascular disease. Sulfonylfuran urea 1 was identified in a high-throughput screening campaign as a