224251
2-Propylpentanoic acid
98%
Sinónimos:
Valproic acid
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2CH2)2CHCO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
144.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Productos recomendados
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.425 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
densidad
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCC(C(O)=O)CCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
Clave InChI
NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Anticonvulsant that also has efficacy as a mood stabilizer in bipolar disorder
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?