224049
2-Chloro-3,5-dinitropyridine
99%
About This Item
Análisis
99%
mp
63-65 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cnc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H2ClN3O4/c6-5-4(9(12)13)1-3(2-7-5)8(10)11/h1-2H
Clave InChI
QLHVJBXAQWPEDI-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges