Merck
222097
Sigma-Aldrich
4-Hexylbenzoyl chloride
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5C6H4COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
224.73
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5256 (lit.)
densidad
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C13H17ClO/c1-2-3-4-5-6-11-7-9-12(10-8-11)13(14)15/h7-10H,2-6H2,1H3
Clave InChI
XRAHLPNMIIAEPP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Hexylbenzoyl chloride was used in the synthesis of 6,6′-bis(hexylbenzoylamino)-2,2′-bipyridine (LH2).
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Nickel (II) Complex of 6, 6'-Bis (hexylbenzoylamino)-2, 2'-bipyridine as a Functional Carrier: pH-Induced Affinity-Switching and Mechanism of the SCN--Selective Up-Hill Transport.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 69(5), 1213-1222 (1996)