220442
(R)-(−)-1-(1-Naphthyl)ethyl isocyanate
98%
Sinónimos:
(R)-NEI
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D −45°, c = 3.5 in toluene
pureza óptica
ee: 95% (GLC)
índice de refracción
n20/D 1.604 (lit.)
bp
106-108 °C/0.16 mmHg (lit.)
densidad
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@@H](N=C=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C13H11NO/c1-10(14-9-15)12-8-4-6-11-5-2-3-7-13(11)12/h2-8,10H,1H3/t10-/m1/s1
Clave InChI
GONOHGQPZFXJOJ-SNVBAGLBSA-N
Categorías relacionadas
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
200.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93.4 °C - closed cup