Merck
220426
Sigma-Aldrich
2-Methyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
≥99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H14N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
250.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Análisis
≥99%
impurezas
<10% water (amount specified in each lot)
cadena SMILES
Cc1ccc2N(C(N)=O)c3ccccc3C=Cc2c1
Envase
Packaged in glass bottles