Merck
220353
Sigma-Aldrich
4(7)-Bromo-7(4)-methyl-1-indanone, mixture of isomers
65%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9BrO
Peso molecular:
225.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
concentración
65%
Otras notas
Remainder 6-bromo-1-indanone
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)