Saltar a
220108
Isovanillic acid
97%
Sinónimos:
3-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HOC6H3(OCH3)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
168.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
211-430-5
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
assay
97%
form
solid
mp
250-253 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
COc1ccc(cc1O)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
InChI key
LBKFGYZQBSGRHY-UHFFFAOYSA-N
General description
Rate of oxidation of isovanillic acid by washed cells of Pseudomonas putida has been reported[1].
Application
Isovanillic acid has been used in the synthesis of opiate alkaloid precursor, dihydrothebainone.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)