Merck
219460
Sigma-Aldrich
Formamidine disulfide dihydrochloride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
[-SC(=NH)NH2]2·2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
223.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Análisis
97%
mp
175-180 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl.Cl.NC(=N)SSC(N)=N