Merck
218162
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorophenylacetic acid
98%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(F)CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
188.58
Beilstein:
4401142
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensayo
98%
mp
120-123 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)Cc1c(F)cccc1Cl
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)