Merck
218154
Sigma-Aldrich
α,α,2-Trichloro-6-fluorotoluene
99%
Sinónimos:
2-Chloro-6-fluorobenzal chloride
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(F)CHCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
213.46
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.551 (lit.)
bp
228-230 °C (lit.)
densidad
1.446 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1cccc(Cl)c1C(Cl)Cl
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)