217204
Neodymium(III) nitrate hydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
crystalline
composición
Degree of hydration, 5-6
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: neodymium
impurezas
≤200.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
cadena SMILES
O.[Nd+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.Nd.H2O/c3*2-1(3)4;;/h;;;;1H2/q3*-1;+3;
Clave InChI
GZIAUVGSMHERLN-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?