216984
2-(4-Biphenyl)-5-phenyloxazole
98%
Sinónimos:
BPO
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
mp
115-119 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ncc(o3)-c4ccccc4
InChI
1S/C21H15NO/c1-3-7-16(8-4-1)17-11-13-19(14-12-17)21-22-15-20(23-21)18-9-5-2-6-10-18/h1-15H
Clave InChI
RQGVWYIZAUHBBE-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Artículos
An article regarding common FAQs for initiators and stabilizers.