215570
1,4-Cyclohexanedione mono(2,2-dimethyltrimethylene ketal)
95%
Sinónimos:
3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-one
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
formulario
solid
mp
45-50 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1(C)COC2(CCC(=O)CC2)OC1
InChI
1S/C11H18O3/c1-10(2)7-13-11(14-8-10)5-3-9(12)4-6-11/h3-8H2,1-2H3
Clave InChI
COKVDTKAWIFNTH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- 3,4-dihydro-2(1H)-naphthalenones via carbainion induced reaction
- 8-aryl-5-cyano-6-sec-amino-3,4-dihydro-2(1H)-naphthalenone-(2,2-dimethyltrimethylene)ketals
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup