213187
2-Methyl-5-nitroanisole
99%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
mp
69-71 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cc(ccc1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-3-4-7(9(10)11)5-8(6)12-2/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
WVQGZNRUEVFXKR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Methyl-5-nitroanisole was used in the synthesis of:
- 2-methoxy-p-toluidine via reduction with tin and hydrochloric acid
- 2-methoxy-4-nitrobenzyl bromide
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Anodic oxidations. VII. Nuclear cyanation of methylanisoles.
The Journal of Organic Chemistry, 40(1), 63-66 (1975)
International journal of radiation applications and instrumentation. Part A, Applied radiation and isotopes, 42(7), 673-681 (1991-01-01)
The synthesis of 4-[18F]fluoroguaiacol (4-[18F]fluoro-2-methoxyphenol) has been achieved in no-carrier-added form starting from 2-methoxy-4-nitrobenzaldehyde, using nucleophilic aromatic substitution by [18F]fluoride followed by Baeyer-Villiger oxidation of the benzaldehyde to the phenol. Demethylation with boron tribromide gave 4-[18F]fluorocatechol (1,2-dihydroxy-4-[18F]fluorobenzene) with an overall