Merck
213063
Sigma-Aldrich
Methyl 4-fluorobenzoylacetate
95%
Sinónimos:
Methyl 3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropionate
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4COCH2CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
196.18
Beilstein:
3050469
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.521 (lit.)
densidad
1.228 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
fluoro
ketone
cadena SMILES
COC(=O)CC(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C10H9FO3/c1-14-10(13)6-9(12)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
Clave InChI
HGLVYXXPRSNKQN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Methyl 4-fluorobenzoylacetate was used in the synthesis of:
  • 3-amino-4-(-4-fluoro-phenyl)furazan
  • series of substituted coumarin derivatives, potential 5-lipoxygenase inhibitors
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Erich L Grimm et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(9), 2528-2531 (2006-02-09)
Leukotriene biosynthesis inhibitors have potential as therapeutic agents for asthma and inflammatory diseases. A novel series of substituted coumarin derivatives has been synthesized and the structure-activity relationship was evaluated with respect to their ability to inhibit the formation of leukotrienes
One-pot synthesis of 3-amino-4-aryl-and 3-amino-4-hetarylfurazans.
Sheremetev AB.
Russian Chemical Bulletin, 54(4), 1057-1059 (2005)