Merck
211621
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) fluoride
anhydrous, powder, 99%
About This Item
Fórmula lineal:
LaF3
Número de CAS:
Peso molecular:
195.90
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grado
anhydrous
Análisis
99%
formulario
powder
densidad
5.936 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
F[La](F)F
InChI
1S/3FH.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)