Merck
210242
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol
≥98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4OCH2CH(OH)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
198.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98%
Formulario
solid
mp
76-80 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(OCC(O)CO)cc1
InChI
1S/C10H14O4/c1-13-9-2-4-10(5-3-9)14-7-8(12)6-11/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3
Clave InChI
UWZDUHTYIUMENV-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)