209252
5-Chloro-1,3-dimethoxybenzene
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
34-36 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
COc1cc(Cl)cc(OC)c1
InChI
1S/C8H9ClO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
WQHNWJBSROXROL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
5-Chloro-1,3-dimethoxybenzene participates in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions of aryl- and heteroaryl chlorides with potassium cyclobutyltrifluoroborate.
Aplicación
5-Chloro-1,3-dimethoxybenzene was used in the regioselective synthesis of TMC-264, tricyclic structure having chloro-1H-dibenzo[b,d]pyran-4,6-dione skeleton.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
112 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
The first total synthesis and structural determination of TMC-264.
Tetrahedron Letters, 49(25), 4036-4039 (2008)
The Journal of organic chemistry, 73(19), 7481-7485 (2008-09-02)
Suitable conditions were found for the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction of potassium cyclopropyl- and cyclobutyltrifluoroborates with aryl chlorides. Both of these secondary alkyl trifluoroborates coupled in moderate to excellent yield with electron-rich, electron-poor, and hindered aryl chlorides to give a variety