Merck
208906
Sigma-Aldrich
Nitro Red
Dye content 50 %
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H10N4Na2O9S2
Número de CAS:
Peso molecular:
512.38
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
composición
Dye content, 50%
λmáx.
546 nm
cadena SMILES
[Na+].[Na+].Nc1c(\N=N/c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c(cc3cc(cc(O)c13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)