Merck
20639
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl 1-(tert-butylthio)-1,2-hydrazinedicarboxylate
≥99.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H28N2O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
320.45
Beilstein:
9559826
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
eCl@ss:
32110502
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
mp
98-100 °C
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NN(SC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H28N2O4S/c1-12(2,3)19-10(17)15-16(21-14(7,8)9)11(18)20-13(4,5)6/h1-9H3,(H,15,17)
Clave InChI
MOWYOPQOADUFLA-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Stable reagent for the preparation of asymmetric S-tert-butyl disulfide derivatives (e.g. for the introduction of S-tert-butylthio protection into cysteine peptides) in organic solvents
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
E Wünsch et al.
Hoppe-Seyler's Zeitschrift fur physiologische Chemie, 363(12), 1461-1464 (1982-12-01)
The sterically hindered tert-butyl thiol reacts smoothly with azodicarboxylic acid derivatives only upon addition of catalytic amounts of sodium alcoholate, yielding crystalline and analytically well characterized 1-(tert-butylthio)-1,2-hydrazinedicarboxylic acid derivatives. These sulfur-activated reagents were found to be stable on storage and