Merck
20437
Sigma-Aldrich
tert-Butoxy(chloro)diphenylsilane
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
tert-Butoxy-diphenylchlorosilane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H19ClOSi
Número de CAS:
Peso molecular:
290.86
Beilstein:
5037778
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥97.0% (GC)
contiene
~0.5% CaCO3 as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.539
bp
130-135 °C/0.1 mmHg
densidad
1.076 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)(C)O[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19ClOSi/c1-16(2,3)18-19(17,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3
Clave InChI
MSZDOMFSWXWKTK-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Reagent for the introduction of a new alcohol-protecting group; these ethers are about 10 times more stable to acid hydrolysis than the corresponding TBDMS ethers and are cleaved with TBAF about 25 times more readily
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
56 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M. Grotli et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 495-495 (1995)
Gillard, J.W., et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 2602-2602 (1988)