Merck
203955
Sigma-Aldrich
trans-Diamminedichloropalladium(II)
99.998%
Sinónimos:
trans-Bisamminedichloropalladium, Transpalladin
About This Item
Fórmula lineal:
Pd(NH3)2Cl2
Número de CAS:
Peso molecular:
211.39
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99.998%
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: palladium
densidad
2.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
N.N.Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.2H3N.Pd/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
WIEZTXFTOIBIOC-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Catalyst for:
  • Stereoselective alkylation of aldol reactions
  • Solid phase oligosaccharide synthesis of N-glycans
  • Isomerization and cleavage of allyl ethers of carbohydrates
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)