203785
Mercury(II) iodide
99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Mercuric iodide red
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99.99% trace metals basis
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: mercury
impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
354 °C (lit.)
mp
259 °C (lit.)
solubilidad
H2O: soluble
cadena SMILES
I[Hg]I
InChI
1S/Hg.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clave InChI
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?