203475
Ammonium hexachloroiridate(IV)
99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Iridium(IV)-ammonium chloride
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99.99% trace metals basis
formulario
powder
impurezas
≤150 ppm Trace metallic impurities analysis (ICP)
densidad
2.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H][N+]([H])([H])[H].[H][N+]([H])([H])[H].Cl[Ir--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.2H3N/h6*1H;;2*1H3/q;;;;;;+4;;/p-4
Clave InChI
LWNOUTCTZQNGEN-UHFFFAOYSA-J
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?