Merck
203114
Sigma-Aldrich
Cobalt(II,III) oxide
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
~Co3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
240.80
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
≥99.99% trace metals basis
formulario
calcined (to achieve maximum oxidation)
mp
895 °C (dec.) (lit.)
densidad
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
O=[Co].O=[Co]O[Co]=O
InChI
1S/3Co.4O
Clave InChI
LBFUKZWYPLNNJC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.