Merck
202223
Sigma-Aldrich
Vanadium(IV) fluoride
About This Item
Fórmula lineal:
VF4
Número de CAS:
Peso molecular:
126.94
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
mp
325 °C (dec.) (lit.)
densidad
2.975 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
F[V](F)(F)F
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)