Merck
198862
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-phenylpyridine
≥97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H11N
Número de CAS:
Peso molecular:
169.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.6030 (lit.)
densidad
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cccnc1-c2ccccc2
Aplicación
Intermediate in the synthesis of 4-azafluorene and δ-carboline.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Aldrichimica Acta, 14, 13-13 (1981)