Merck
196908
Sigma-Aldrich
Perfluoroglutaric acid
97%
Sinónimos:
Hexafluoroglutaric acid
About This Item
Fórmula lineal:
HOOC(CF2)3COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
240.06
Beilstein:
1801049
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
bp
134-138 °C/3 mmHg (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(O)=O
InChI
1S/C5H2F6O4/c6-3(7,1(12)13)5(10,11)4(8,9)2(14)15/h(H,12,13)(H,14,15)
Clave InChI
CCUWGJDGLACFQT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)