195553
Terephthalic-2,3,5,6-d4 acid
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
1,4-Benzene-d4-dicarboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Análisis
98% (CP)
formulario
solid
mp
>300 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D
Clave InChI
KKEYFWRCBNTPAC-RHQRLBAQSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable