Merck
19425
Sigma-Aldrich
N-(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluorononyl)maleimide
≥97.0%
Sinónimos:
1-(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluorononyl)-1H-pyrrole-2,5-dione, 3-(Perfluorohexyl)propyl-1-maleimide, F13 Maleimide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H8F13NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
457.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥97.0%
mp
76-78 °C
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C13H8F13NO2/c14-8(15,4-1-5-27-6(28)2-3-7(27)29)9(16,17)10(18,19)11(20,21)12(22,23)13(24,25)26/h2-3H,1,4-5H2
Clave InChI
XCBJTYHAGWXMIM-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)