Merck
193208
Sigma-Aldrich
Methyl 2-benzylmalonamate
96%
Sinónimos:
Benzylmalonic acid methyl ester monoamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H13NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
207.23
Número MDL:
Análisis
96%
cadena SMILES
COC(=O)C(Cc1ccccc1)C(N)=O
InChI
1S/C11H13NO3/c1-15-11(14)9(10(12)13)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,7H2,1H3,(H2,12,13)
Clave InChI
MBGQTVLDUWAMMN-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)