Merck
192937
Sigma-Aldrich
exo-2-Norbornyl formate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12O2
Número de CAS:
Peso molecular:
140.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.462 (lit.)
bp
65-67 °C/16 mmHg (lit.)
densidad
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=CO[C@H]1C[C@@H]2CC[C@H]1C2
InChI
1S/C8H12O2/c9-5-10-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h5-8H,1-4H2/t6-,7+,8+/m1/s1
Clave InChI
SGXIEZNAOCVSKO-CSMHCCOUSA-N
Descripción general
exo-2-norbornyl formate participates in ruthenium-catalyzed novel transformations of alkyl formates.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
54 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ruthenium complex-catalyzed novel transformation of alkyl formates.
Kondo T, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 489(1), 83-91 (1995)