192104
cis-Bicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione
99%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
formulario
solid
mp
83-86 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
[H][C@@]12CC(=O)C[C@]1([H])CC(=O)C2
InChI
1S/C8H10O2/c9-7-1-5-2-8(10)4-6(5)3-7/h5-6H,1-4H2/t5-,6+
Clave InChI
HAFQHNGZPQYKFF-OLQVQODUSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Synthesis of cis-bicyco| 13.3. 0| oct-3-ene-2, 7-dione, a highly functionalized cyclopentanoid intermediate.
Tetrahedron Letters, 25(19), 2031-2034 (1984)
Total synthesis of carboprostacyclin, a stable and biologically active analogue of prostacyclin (PGI2).
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 23, 1067-1068 (1978)