Merck
190551
Sigma-Aldrich
5-Diethylamino-2-pentanol
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H21NO
Número de CAS:
Peso molecular:
159.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
97%
cadena SMILES
CCN(CC)CCCC(C)O
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)